Key Documents
SAB5701529
Sigma-Aldrich
Anti-AP2A1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AP2A1(160)
Opis ogólny
This gene encodes the alpha 1 adaptin subunit of the adaptor protein 2 (AP-2) complex found in clathrin coated vesicles. The AP-2 complex is a heterotetramer consisting of two large adaptins (alpha or beta), a medium adaptin (mu), and a small adaptin (sigma). The complex is part of the protein coat on the cytoplasmic face of coated vesicles which links clathrin to receptors in vesicles. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two different isoforms. A third transcript variant has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human AP2A1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1