Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5700896
Sigma-Aldrich
Anti-Fibrillarin/U3 RNP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.32 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBL(2091)
Opis ogólny
This gene product is a component of a nucleolar small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particle thought to participate in the first step in processing preribosomal RNA. It is associated with the U3, U8, and U13 small nuclear RNAs and is located in the dense fibrillar component (DFC) of the nucleolus. The encoded protein contains an N-terminal repetitive domain that is rich in glycine and arginine residues, like fibrillarins in other species. Its central region resembles an RNA-binding domain and contains an RNP consensus sequence. Antisera from approximately 8% of humans with the autoimmune disease scleroderma recognize fibrillarin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Fibrillarin/U3 RNP
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1