Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1412216
Sigma-Aldrich
ANTI-TGIF2 antibody produced in mouse
clone 5B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TGIF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGIF2(60436)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wiążącym DNA białkiem homeobox i represorem transkrypcji. Kodowane białko wydaje się hamować transkrypcję poprzez rekrutację deacetylaz histonowych do genów reagujących na TGF beta. Gen ten ulega amplifikacji i nadekspresji w niektórych nowotworach jajnika, a mutacje w tym genie mogą powodować holoprosencefalię. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TGIF2 (NP_068581, 131 a.a. ~ 236 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLTRAEAGSPTGGLFNTPPPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQDPSLPLHTPIPLVSENP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)