Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2500530
Sigma-Aldrich
Anti-IFT88/Polaris antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-D13S1056E, Anti-HGNC:20606, Anti-Polaris, Anti-TTC10, Anti-Tetratricopeptide repeat domain 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFT88(8100)
Opis ogólny
Transport wewnątrzbłonowy 88 (IFT88) jest genem supresorowym nowotworu wątroby. Składa się z 824 aminokwasów i posiada powtórzenia tetratricopeptydowe.
Immunogen
Peptide with sequence C-KKRIDEDDFADEE from the C Terminus of the protein sequence according to NP_783195.2; NP_006522.2.
Działania biochem./fizjol.
Transport wewnątrzbłonowy 88 (IFT88) jest zaangażowany w tworzenie rzęsek. Jest powiązany z policystyczną chorobą nerek. W mitozie białko to odgrywa kluczową rolę w orientacji wrzeciona. IFT88 jest regulowany w dół w raku wątrobowokomórkowym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polaris, a Protein Involved in Left-Right Axis Patterning, Localizes to Basal Bodies and Cilia
Patrick D
Molecular Biology of the Cell (2001)
The cilia protein IFT88 is required for spindle orientation in mitosis.
Delaval B
Nature Cell Biology (2011)
The molecular biology of polycystic kidney disease
Noel S
Pediatric Nephrology (Berlin) (1998)
Tg737 signaling is required for hypoxia-enhanced invasion and migration of hepatoma cells.
You N
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (2012)