Kluczowe dokumenty
SAB2107034
Sigma-Aldrich
Anti-IFT88 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFT88(8100)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IFT88
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat (TPR) family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EIREQRIKSGRDGSGGSRGKREGSASGDSGQNYSASSKGERLSARLRALP
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcus Karlstetter et al.
Human molecular genetics, 23(19), 5197-5210 (2014-05-17)
Mutations in the FAM161A gene were previously identified as the cause for autosomal-recessive retinitis pigmentosa 28. To study the effects of Fam161a dysfunction in vivo, we generated gene-trapped Fam161a(GT/GT) mice with a disruption of its C-terminal domain essential for protein-protein