Kluczowe dokumenty
SAB1411950
Sigma-Aldrich
ANTI-FOSL2 antibody produced in mouse
clone 4F5-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ23306, FOSL2, FRA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F5-1B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOSL2(2355)
Opis ogólny
Rodzina genów Fos składa się z 4 członków: FOS, FOSB, FOSL1 i FOSL2. Geny te kodują białka suwaka leucynowego, które mogą dimeryzować z białkami z rodziny JUN, tworząc w ten sposób kompleks czynnika transkrypcyjnego AP-1. Jako takie, białka FOS zostały zaangażowane jako regulatory proliferacji, różnicowania i transformacji komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOSL2 (AAH08899, 1 a.a. ~ 122 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSVGLDLPQMLPGSPSLKEAFAEDGEAGEGGGRPSLEWRLQQLLPQHPLSLSWLLTSPQGTGPFLPSVICHLLDQVLSLLHSPVPTPVHSSGPGSKQAVNSWPELSLWLVAHAPFLVVC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)