Kluczowe dokumenty
SAB1411533
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 12.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNB3(85417)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. Studies of similar genes in chick and Drosophila suggest that this cyclin may associate with CDC2 and CDK2 kinases, and be required for proper spindle reorganization and restoration of the interphase nucleus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CCNB3 (ENSP00000365204, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPLPPQSSKPVPKKSQSSKIVPSHHDPSEKTGENCQTKISPSSLQESPSSLQGALKKRSAFEDLTNASQCQPVQPKKEANKEFVKVVSKKINRNTHALGLAKKNKRNLK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3