Kluczowe dokumenty
AV49119
Sigma-Aldrich
Anti-UGT3A2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-MGC119426, Anti-MGC119429, Anti-UDP glycosyltransferase 3 family, polypeptide A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... UGT3A2(167127)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego UGT3A2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-UGT3A2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina UDP glikozylotransferaz 3, polipeptyd A2 (UGT3A2) należy do rodziny enzymów UDP glikozylotransferaz, które biorą udział w metabolizmie małych związków lipofilowych. UGT3A2 dodaje cukry z UDP glukozy i UDP ksylozy do szerokiego zakresu substratów w celu zwiększenia ich wydalania.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HNVTMLNHKRGPFMPDFKKEEKSYQVISWLAPEDHQREFKKSFDFFLEET
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter I MacKenzie et al.
Molecular pharmacology, 79(3), 472-478 (2010-11-23)
The human UDP glycosyltransferase (UGT) 3A family is one of three families involved in the metabolism of small lipophilic compounds. Members of these families catalyze the addition of sugar residues to chemicals, which enhances their excretion from the body. The
Robyn Meech et al.
The Journal of biological chemistry, 287(29), 24122-24130 (2012-05-25)
Recent studies in this laboratory characterized the UGT3A family enzymes, UGT3A1 and UGT3A2, and showed that neither uses the traditional UDP-glycosyltransferase UGT co-substrate UDP-glucuronic acid. Rather, UGT3A1 uses GlcNAc as preferred sugar donor and UGT3A2 uses UDP-Glc. The enzymatic characterization