Key Documents
SAB1411342
Sigma-Aldrich
Anti-TGFA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TFGA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFA(7039)
Opis ogólny
Transforming growth factors (TGFs) are biologically active polypeptides that reversibly confer the transformed phenotype on cultured cells. TGF-alpha shows about 40% sequence homology with epidermal growth factor (EGF; MIM 131530) and competes with EGF for binding to the EGF receptor (MIM 131550), stimulating its phosphorylation and producing a mitogenic response.[supplied by OMIM
Immunogen
TGFA (NP_003227.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVPSAGQLALFALGIVLAACQALENSTSPLSADPPVAAAVVSHFNDCPDSHTQFCFHGTCRFLVQEDKPACVCHSGYVGARCEHADLLAVVAASQKKQAITALVVVSIVALAVLIITCVLIHCCQVRKHCEWCRALICRHEKPSALLKGRTACCHSETVV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3