Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1410670
Sigma-Aldrich
Anti-APOA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA1(335)
Opis ogólny
This gene encodes apolipoprotein A-I, which is the major protein component of high density lipoprotein (HDL) in plasma. The protein promotes cholesterol efflux from tissues to the liver for excretion, and it is a cofactor for lecithin cholesterolacyltransferase (LCAT) which is responsible for the formation of most plasma cholesteryl esters. This gene is closely linked with two other apolipoprotein genes on chromosome 11. Defects in this gene are associated with HDL deficiencies, including Tangier disease, and with systemic non-neuropathic amyloidosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
APOA1 (NP_000030.1, 1 a.a. ~ 267 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKAAVLTLAVLFLTGSQARHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youcef Khodja et al.
Lipids in health and disease, 19(1), 144-144 (2020-06-22)
Moderate alcohol intake in human increases HDL-cholesterol, and has protective effects against cardiovascular disease (CVD). Although de novo lipid synthesis inhibitors are highly effective in lowering total and LDL-cholesterol they have only modest effects on raising HDL-C. A better understanding