Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0000335M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOA1 antibody produced in mouse
clone 3A11-1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC117399, Anti-apolipoprotein A-I
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A11-1A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA1(335)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje apolipoproteinę A-I, która jest głównym składnikiem białkowym lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) w osoczu. Białko to promuje wypływ cholesterolu z tkanek do wątroby w celu wydalenia i jest kofaktorem dla cholesteroloacylotransferazy lecytynowej (LCAT), która jest odpowiedzialna za tworzenie większości estrów cholesterolu w osoczu. Gen ten jest ściśle powiązany z dwoma innymi genami apolipoprotein na chromosomie 11. Defekty tego genu są związane z niedoborami HDL, w tym z chorobą Tangiera, oraz z układową amyloidozą nieneuropatyczną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
APOA1 (AAH05380, 1 a.a. ~ 267 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKAAVLTLAVLFLTGSQARHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongjie Li et al.
Proteome science, 9(1), 21-21 (2011-04-19)
Bladder transitional cell carcinoma (BTCC) is the fourth most frequent neoplasia in men, clinically characterized by high recurrent rates and poor prognosis. Availability of urinary tumor biomarkers represents a convenient alternative for early detection and disease surveillance because of its