Kluczowe dokumenty
SAB1410355
Sigma-Aldrich
Anti-F3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD142, TF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.1 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F3(2152)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik krzepnięcia III, który jest glikoproteiną powierzchniową komórek. Czynnik ten umożliwia komórkom zainicjowanie kaskad krzepnięcia krwi i działa jako receptor o wysokim powinowactwie dla czynnika krzepnięcia VII. Powstały kompleks zapewnia wydarzenie katalityczne, które jest odpowiedzialne za inicjację kaskad proteaz krzepnięcia poprzez specyficzną ograniczoną proteolizę. W przeciwieństwie do innych kofaktorów tych kaskad proteaz, które krążą jako niefunkcjonalne prekursory, czynnik ten jest silnym inicjatorem, który jest w pełni funkcjonalny po ekspresji na powierzchni komórek. Istnieją 3 różne domeny tego czynnika: zewnątrzkomórkowa, transbłonowa i cytoplazmatyczna. Białko to jest jedynym w szlaku krzepnięcia, dla którego nie opisano wrodzonego niedoboru. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
F3 (AAH11029.1, 1 a.a. ~ 295 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
METPAWPRVPRPETAVARTLLLGWVFAQVAGASGTTNTVAAYNLTWKSTNFKTILEWEPKPVNQVYTVQISTKSGDWKSKCFYTTDTECDLTDEIVKDVKQTYLARVFSYPAGNVESTGSAGEPLYENSPEFTPYLETNLGQPTIQSFEQVGTKVNVTVEDERTLVRRNNTFLSLRDVFGKDLIYTLYYWKSSSSGKKTAKTNTNEFLIDVDKGENYCFSVQAVIPSRTVNRKSTDSPVECMGQEKGEFREIFYIIGAVVFVVIILVIILAISLHKCRKAGVGQSWKENSPLNVS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Yang et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3445-3455 (2014-02-06)
While the past decade has seen great progress in mapping loci for common diseases, studying how these risk alleles lead to pathology remains a challenge. Age-related macular degeneration (AMD) affects 9 million older Americans, and is characterized by the loss
U Andergassen et al.
Histology and histopathology, 29(7), 913-923 (2014-01-09)
Disseminated tumour cells (DTCs) in the bone marrow derive from many primary tumours, such as breast cancer. Their mere existence hints to present or future metastasis and implicates a worse prognosis for the patient. DTCs may possess different characteristics in