Kluczowe dokumenty
SAB1410332
Sigma-Aldrich
Anti-ELK3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ERP, NET, SAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELK3(2004)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych z domeną ETS i podrodziny czynników kompleksu trójskładnikowego (TCF). Białka z tej podrodziny regulują transkrypcję, gdy są rekrutowane przez czynnik odpowiedzi na surowicę w celu związania się z elementami odpowiedzi na surowicę. Białko to jest aktywowane przez fosforylację indukowaną sygnałem; badania na gryzoniach sugerują, że jest inhibitorem transkrypcji pod nieobecność Ras, ale aktywuje transkrypcję, gdy Ras jest obecny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ELK3 (NP_005221.2, 1 a.a. ~ 407 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MESAITLWQFLLQLLLDQKHEHLICWTSNDGEFKLLKAEEVAKLWGLRKNKTNMNYDKLSRALRYYYDKNIIKKVIGQKFVYKFVSFPEILKMDPHAVEISRESLLLQDSDCKASPEGREAHKHGLAALRSTSRNEYIHSGLYSSFTINSLQNPPDAFKAIKTEKLEEPPEDSPPVEEVRTVIRFVTNKTDKHVTRPVVSLPSTSEAAAASAFLASSVSAKISSLMLPNAASISSASPFSSRSPSLSPNSPLPSEHRSLFLEAACHDSDSLEPLNLSSGSKTKSPSLPPKAKKPKGLEISAPPLVLSGTDIGSIALNSPALPSGSLTPAFFTAQTPNGLLLTPSPLLSSIHFWSSLSPVAPLSPARLQGPSTLFQFPTLLNGHMPVPIPSLDRAASPVLLSSNSQKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)