GF06478623
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, as rolled
Synonim(y):
AL010260
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (coil - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 064-786-23
rozmiar × grubość
0.5 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06478623-1EA | 4061825420127 |