Kluczowe dokumenty
SAB1411290
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5-HTT, 5HTT, HTT, OCD1, SERT, hSERT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 70.3 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko błonowe, które transportuje neuroprzekaźnik serotoninę z przestrzeni synaptycznych do neuronów presynaptycznych. Kodowane białko kończy działanie serotoniny i poddaje ją recyklingowi w sposób zależny od sodu. Białko to jest celem stymulantów psychomotorycznych, takich jak amfetamina i kokaina, i należy do rodziny symporterów sód:neuroprzekaźnik. Wykazano, że polimorfizm długości powtórzeń w promotorze tego genu wpływa na szybkość wychwytu serotoniny i może odgrywać rolę w zespole nagłej śmierci niemowląt, agresywnym zachowaniu u pacjentów z chorobą Alzheimera oraz podatności na depresję u osób doświadczających traumy emocjonalnej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC6A4 (AAH69484.1, 1 a.a. ~ 630 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
METTPLNSQKQLSACEDGEDCQENGVLQKVVPTPGDKVESGQISNGYSAVPSPGAGDDTRHSIPATTTTLVAELHQGERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLGNVWRFPYICYQNGGGAFLLPYTIMAIFGGIPLFYMELALGQYHRNGCISIWRKICPIFKGIGYAICIIAFYIASYYNTIMAWALYYLISSFTDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGISWQLALCIMLIFTVIYFSIWKGVKTSGKVVWVTATFPYIILSVLLVRGATLPGAWRGVLFYLKPNWQKLLETGVWIDAAAQIFFSLGPGFGVLLAFASYNKFNNNCYQDALVTSVVNCMTSFVSGFVIFTVLGYMAEMRNEDVSEVAKDAGPSLLFITYAEAIANMPASTFFAIIFFLMLITLGLDSTFAGLEGVITAVLDEFPHVWAKRRERFVLAVVITCFFGSLVTLTFGGAYVVKLLEEYATGPAVLTVALIEAVAVSWFYGITQFCRDVKEMLGFSPGWFWRICWVAISPLFLLFIICSFLMSPPQLRLFQYNYPYWSIILGYCIGTSSFICIPTYIAYRLIITPGTFKERIIKSITPETPTEIPCGDIRLNAV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Yang et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 65(3), 349-357 (2014-06-17)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogue ROSE-010 can provide effective pain relief from irritable bowel syndrome (IBS). However, the underlying biological mechanism is still unknown. Here, we investigate the effect of GLP-1 analogue exendin-4 on visceral hypersensitivity in colonic sensitized rats. Rat
Xiu-Fang Cui et al.
World journal of gastroenterology, 20(37), 13521-13529 (2014-10-14)
To investigate the role of epidermal growth factor (EGF) in visceral hypersensitivity and its effect on the serotonin transporter (SERT). A rat model for visceral hypersensitivity was established by intra-colonic infusion of 0.5% acetic acid in 10-d-old Sprague-Dawley rats. The