Kluczowe dokumenty
SAB1409632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCL2 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCP1, MGC9434, SCYA2, SMC-CF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL2(6347)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z kilku genów cytokin skupionych na ramieniu q chromosomu 17. Cytokiny to rodzina wydzielanych białek zaangażowanych w procesy immunoregulacyjne i zapalne. Białko kodowane przez ten gen jest strukturalnie związane z podrodziną cytokin CXC. Członkowie tej podrodziny charakteryzują się dwiema cysteinami oddzielonymi pojedynczym aminokwasem. Cytokina ta wykazuje aktywność chemotaktyczną dla monocytów i bazofilów, ale nie dla neutrofili i eozynofilów. Jest ona zaangażowana w patogenezę chorób charakteryzujących się naciekami monocytów, takich jak łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów i miażdżyca. Wiąże się z receptorami chemokin CCR2 i CCR4. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCL2 (AAH09716, 1 a.a. ~ 99 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKVSAALLCLLIAATFIPQGLAQPDAINAPVTCCYNFTNRKISVQRLASYRRITSSKCPKEAVIFKTIVAKEICADPKQKWVQDSMDHLDKQTQTPKT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhi Yang et al.
The Angle orthodontist, 84(4), 730-736 (2014-01-15)
To test the hypothesis that the chemokine ligand 2/chemokine receptor 2 (CCL2/CCR2) signaling pathway plays an important role in pain induced by experimental tooth movement. Expression of CCL2/CCR2 in the trigeminal ganglion (TG) was determined by Western blotting 0 hours
Paul A Della Gatta et al.
European journal of applied physiology, 114(10), 2157-2167 (2014-06-28)
Intense resistance exercise causes mechanical loading of skeletal muscle, followed by muscle adaptation. Chemotactic factors likely play an important role in these processes. We investigated the time course of changes in the expression and tissue localization of several key chemotactic
Jae-Won Lee et al.
Molecular and cellular biochemistry, 397(1-2), 109-116 (2014-08-06)
We previously demonstrated that 3,4,5-trihydorxycinnamic acid (THC), a derivative of hydroxycinnamic acids, possesses protective effect in lipopolysaccharide (LPS)-induced endotoxemia models. However, the effects of THC in LPS-induced septic kidney are still unclear. Therefore, the present study was carried out to
Monica Moreno et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8175-8185 (2014-06-13)
Current multiple sclerosis (MS) therapies only partially prevent chronically worsening neurological deficits, which are largely attributable to progressive loss of CNS axons. Prior studies of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) induced in C57BL/6 mice by immunization with myelin oligodendrocyte glycoprotein peptide