Kluczowe dokumenty
SAB1409442
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
OK/SW-cl.48, PHC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.82 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A3(5250)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje transport fosforanu do macierzy mitochondrialnej poprzez kotransport protonów lub w zamian za jony hydroksylowe. Białko zawiera trzy powiązane segmenty ułożone w tandemie, które są powiązane z tymi występującymi u innych scharakteryzowanych członków rodziny nośników mitochondrialnych. Zarówno N-końcowy, jak i C-końcowy region tego białka wystają w kierunku cytozolu. Wyizolowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC25A3 (AAH00998, 1 a.a. ~ 361 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFSSVAHLARANPFNTPHLQLVHDGLGDLRSSSPGPTGQPRRPRNLAAAAVEEYSCEFGSAKYYALCGFGGVLSCGLTHTAVVPLDLVKCRMQVDPQKYKGIFNGFSVTLKEDGVRGLAKGWAPTFLGYSMQGLCKFGFYEVFKVLYSNMLGEENTYLWRTSLYLAASASAEFFADIALAPMEAAKVRIQTQPGYANTLRDAAPKMYKEEGLKAFYKGVAPLWMRQIPYTMMKFACCERTVEALYKFVVPKPRSECSKPEQLVVTFVAGYIAGVFCAIVSHPADSVVSVLNKEKGSSASLVLKRLGFKGVWKGLFARIIMIGTLTALQWFIYDSVKVYFRLPRPPPPEMPESLKKKLGLTQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)