DWK209050
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Synonim(y):
209050
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209050
średnica butelki × wys.
91 mm × 210 mm
pojemność
1000 mL
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)