Kluczowe dokumenty
12633
Tigloyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+/t10-/m1/s1/i3D3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)