Kluczowe dokumenty
SAB1409248
Sigma-Aldrich
Anti-AQP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AQP-CHIP, CHIP28, CO, MGC26324
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP1(358)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Akwaporyny to rodzina małych integralnych białek błonowych związanych z głównym białkiem wewnętrznym (MIP lub AQP0). Gen ten koduje akwaporynę, która funkcjonuje jako molekularne białko kanału wodnego. Jest to homotetramer z 6 dwuwarstwowymi domenami i miejscami N-glikozylacji. Białko fizycznie przypomina białka kanałowe i występuje obficie w erytrocytach i kanalikach nerkowych. Gen kodujący tę akwaporynę jest potencjalnym kandydatem do zaburzeń związanych z brakiem równowagi w ruchu płynu ocznego. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
AQP1 (AAH22486, 1 a.a. ~ 269 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MASEFKKKLFWRAVVAEFLATTLFVFISIGSALGFKYPVGNNQTAVQDNVKVSLAFGLSIATLAQSVGHISGAHLNPAVTLGLLSCQISIFRALMYIIAQCVGAIVATAILSGITSSLTGNSLGRNDLADGVNSGQGLGIEIIGTLQLVLCVLATTDRRRDLGGSAPLAIGLSVALGHLLAIDYTGCGINPARSFGSAVITHNFSNHWIFWVGPFIGGALAVLIYDFILAPRSSDLTDRVKVWTSGQVEEYDLDADDINSRVEMKPK.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y L Yu et al.
Biomaterials, 35(25), 6822-6828 (2014-05-27)
Renal regeneration approaches offer great potential for the treatment of chronic kidney disease, but their availability remains limited by the clinical challenges they pose. In the present study, we used continuous detergent perfusion to generate decellularized (DC) rat kidney scaffolds.
Tomoko Iida et al.
Clinical and experimental nephrology, 18(3), 432-443 (2013-07-19)
Several proteins have been proposed as new urinary biomarkers of kidney injuries, but they are not always capable of identifying the kidney nephron segment that has been injured. Since calbindin 1 protein is exclusively localized in the kidney distal nephron
Ming-Che Tsai et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 77(4), 585-591 (2014-09-25)
The primary goal of this study was to test whether high-altitude exposure (HAE of 9.7% O2 at 0.47 absolute atmosphere [ATA] for 3 days) was capable of increasing lung edema, neutrophil, and hemorrhage scores as well as decreasing lung levels
Jungo Kato et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(4), 562-567 (2014-08-16)
Aquaporin-4 (AQP4) is a water channel protein that is predominantly expressed in astrocytes in the CNS. The rapid water flux through AQP4 may contribute to electrolyte/water homeostasis and may support neuronal activities in the CNS. On the other hand, little
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1409248-50UG4061831677454