Key Documents
SAB1409204
Sigma-Aldrich
Anti-APBB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434E033, FE65L, FE65L1, MGC35575
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APBB2(323)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precursor-like protein 2. This protein contains two phosphotyrosine binding (PTB) domains, which are thought to function in signal transduction. (provided by RefSeq)
Immunogen
APBB2 (ABM85666.1, 1 a.a. ~ 329 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEEDLAPGKSSVAVNNCIRQLSYCKNDIRDTVGIWGEGKDMYLILENDMLSLVDPMDRSVLHSQPIVSIRVWGVGRDNGRDFAYVARDKDTRILKCHVFRCDTPAKAIATSLHEICSKIMAERKNAKALACSSLQERANVNLDVPLQDFPTPKTELVQKFHVQYLGMLPVDKPVGMDILNSAIENLMTSSNKEDWLSVNMNVADATVTVISEKNEEEVLVECRVRFLSFMGVGKDVHTFAFIMDTGNQRFECHVFWCEPNAGNVSEAVQAACMLRYQKCLVARPPSQKVRPPPPPADSVTRRVTTNVKRGVLSLIDTLKQKRPVTEMP
Działania biochem./fizjol.
The gene APBB2 (amyloid β precursor protein binding family B member 2), also referred to as FE65-like 1, encodes an adaptor protein that binds to the cytoplasmic domain of β-amyloid precursor protein (βAPP) and processes it to form β-amyloid (Aβ). Over-expression of APBB2 leads to an accumulation of Aβ in senile plaques seen in patients with Alzheimer′s disease (AD). Mutations in this gene have been associated with AD.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
APBB2 genetic polymorphisms are associated with severe cognitive impairment in centenarians.
Golanska E
Experimental Gerontology, 48, 391-394 (2013)
Zfra is an inhibitor of Bcl-2 expression and cytochrome c release from the mitochondria.
Hsu LJ
Cellular Signalling, 20, 1303-1312 (2008)