CLS6782NP
Corning® LSE™ orbital shakers
orbital shaker, without platform, 230V, UK plug, 1/cs
Synonim(y):
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6782-NP
Parametry
20-300 rpm speed
dł. × szer. × wys.
25.6 cm × 31.8 cm × 12.7 cm
masa
7.3 kg
przydatność
suitable for (variety of shaking and mixing applications)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Two stainless steel platform options
- 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
- Large digital display with single-knob control
- Digital control of shaking speed and time
- Safe for cold room or incubator use
- Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL or 16 x 125 mL
Zastosowanie
- variety of shaking and mixing applications
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe