SAB1409077
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EDC1, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMBP(259)
Opis ogólny
Immunogen
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko natywnemu AMBP o pełnej długości.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)