Kluczowe dokumenty
SAB1409075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EDC1, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMBP(259)
Opis ogólny
Gen ten koduje złożoną glikoproteinę wydzielaną w osoczu. Prekursor jest proteolitycznie przetwarzany na różne funkcjonujące białka: alfa-1-mikroglobulinę, która należy do nadrodziny białek transportowych lipokaliny i może odgrywać rolę w regulacji procesów zapalnych, oraz bikuninę, która jest inhibitorem trypsyny w moczu należącym do nadrodziny inhibitorów proteazy typu Kunitza i odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Gen ten znajduje się na chromosomie 9 w klastrze genów lipokaliny. [dostarczony przez RefSeq
Immunogen
Natywny ludzki AMBP.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko natywnemu AMBP o pełnej długości.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)