Merck
840419P
Avanti
16:0 Phosphatidylmethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-diheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfometanol(sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H70O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
684.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (840419P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840419P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H71O8P.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-35(37)42-32-34(33-43-45(39,40)41-3)44-36(38)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h34H,4-33H2,1-3H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t34-;/m1./s1
Klucz InChI
JDEIVNUSWULHEB-MDYNBEAQSA-M
Zastosowanie
16:0 Fosfatydylometanol (1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfometanol(sól sodowa)) może być stosowany jako wzorzec w analizie tandemowej chromatografii cieczowej o ultrawysokiej wydajności (UHPLC-MS/MS) do ilościowego oznaczania fosfatydyloetanoli (PEth) w pełnej krwi, żylnych/suszonych kapilarnie plamkach krwi (V-DBS i C-DBS).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylometanol jest anionowym lipidem, który wiąże się z fosfolipazą D. Jest sklasyfikowany jako lipid alkilofosforanowy w ramach lipidów modyfikowanych grupami głównymi.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (840419P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)