Key Documents
GF41638282
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 200g
Synonim(y):
AD106010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
powder (alloy pre-cursor)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 416-382-82
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
63 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)