Kluczowe dokumenty
SAB1407283
Sigma-Aldrich
Anti-GGA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGA1(26088)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek GGA (gamma adaptin ear-containing, ARF-binding) zlokalizowanych w Golgim. Członkowie tej rodziny są wszechobecnymi białkami płaszcza, które regulują przemieszczanie się białek między siecią trans-Golgiego a lizosomem. Białka te mają wspólną amino-końcową domenę VHS, która pośredniczy w sortowaniu receptorów mannozo-6-fosforanu w sieci trans-Golgiego. Zawierają również region karboksy-końcowy z homologią do domeny ucha gamma-adaptin. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GGA1 (NP_001001560.1, 1 a.a. ~ 552 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEPAMEPETLEARINRATNPLNKELDWASINGFCEQLNEDFEGPPLATRLLAHKIQSPQEWEAIQALTVLETCMKSCGKRFHDEVGKFRFLNELIKVVSPKYLGSRTSEKVKNKILELLYSWTVGLPEEVKIAEAYQMLKKQGIVKSDPKLPDDTTFPLPPPRPKNVIFEDEEKSKMLARLLKSSHPEDLRAANKLIKEMVQEDQKRMEKISKRVNAIEEVNNNVKLLTEMVMSHSQGGAAAGSSEDLMKELYQRCERMRPTLFRLASDTEDNDEALGLSDPTPPSGPSLDGTGWNSFQSSDATEPPAPALAQAPSMESRPPAQTSLPASSGLDDLDLLGKTLLQQSLPPESQQVRWEKQQPTPRLTLRDLQNKSSSCSSPSSSATSLLHTVSPEPPRPPQQPVPTELSLASITVPLESIKPSNILPVTVYDQHGFRILFHFARDPLPGRSDVLVVVVSMLSTAPQPIRNIVFQSAVPKVMKVKLQPPSGTELPAFNPIVHPSAITQVLLLANPQKEKVRLRYKLTFTMGDQTYNEMGDVDQFPPPETWGSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)