Kluczowe dokumenty
SAB1406492
Sigma-Aldrich
Anti-STK3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ90748, KRS1, MST2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~56.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK3(6788)
Opis ogólny
Protein kinase activation is a frequent response of cells to treatment with growth factors, chemicals, heat shock, or apoptosis-inducing agents. This protein kinase activation presumably allows cells to resist unfavorable environmental conditions. The yeast ′sterile 20′ (Ste20) kinase acts upstream of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade that is activated under a variety of stress conditions. MST2 was identified as a kinase that is activated by the proapoptotic agents straurosporine and FAS ligand (MIM 134638) (Taylor et al., 1996 [PubMed 8816758]; Lee et al., 2001 [PubMed 11278283]).[supplied by OMIM
Immunogen
STK3 (NP_006272.2, 1 a.a. ~ 491 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQPPAPKSKLKKLSEDSLTKQPEEVFDVLEKLGEGSYGSVFKAIHKESGQVVAIKQVPVESDLQEIIKEISIMQQCDSPYVVKYYGSYFKNTDLWIVMEYCGAGSVSDIIRLRNKTLIEDEIATILKSTLKGLEYLHFMRKIHRDIKAGNILLNTEGHAKLADFGVAGQLTDTMAKRNTVIGTPFWMAPEVIQEIGYNCVADIWSLGITSIEMAEGKPPYADIHPMRAIFMIPTNPPPTFRKPELWSDDFTDFVKKCLVKNPEQRATATQLLQHPFIKNAKPVSILRDLITEAMEIKAKRHEEQQRELEEEEENSDEDELDSHTMVKTSVESVGTMRATSTMSEGAQTMIEHNSTMLESDLGTMVINSEDEEEEDGTMKRNATSPQVQRPSFMDYFDKQDFKNKSHENCNQNMHEPFPMSKNVFPDNWKVPQDGDFDFLKNLSLEELQMRLKALDPMMEREIEELRQRYTAKRQPILDAMDAKKRRQQNF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shengqiang Xu et al.
PloS one, 9(7), e100824-e100824 (2014-07-06)
Apoptosis-inducing factor (AIF) plays a crucial role in caspase-independent programmed cell death by triggering chromatin condensation and DNA fragmentation. Therefore, it might be involved in cell homeostasis and tumor development. In this study, we report significant AIF downregulation in the