Kluczowe dokumenty
SAB1406373
Sigma-Aldrich
Anti-RARRES2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHEMERIN, HP10433, TIG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~18.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARRES2(5919)
Opis ogólny
Gen ten koduje wydzielane białko chemotaktyczne, które inicjuje chemotaksję za pośrednictwem ligandu ChemR23, sprzężonego z białkiem G w domenie siedmioprzekaźnikowej. Ekspresja tego genu jest regulowana w górę przez syntetyczny retinoid tazaroten i występuje w wielu różnych tkankach. Aktywne białko pełni kilka ról, w tym jako adipokina, i jest skrócone na obu końcach od proproteiny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RARRES2 (NP_002880.1, 1 a.a. ~ 163 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRRLLIPLALWLGAVGVGVAELTEAQRRGLQVALEEFHKHPPVQWAFQETSVESAVDTPFPAGIFVRLEFKLQQTSCRKRDWKKPECKVRPNGRKRKCLACIKLGSEDKVLGRLVHCPIETQVLREAEEHQETQCLRVQRAGEDPHSFPGQFAFSKALPRS
Działania biochem./fizjol.
Chemeryn aktywuje receptor chemerynopodobny 1 (CMKLR1) i stymuluje chemotaksję w makrofagach, komórkach naturalnych zabójców i niedojrzałych komórkach dendrytycznych. Jest również zaangażowana w aktywację kinaz regulowanych sygnałem zewnątrzkomórkowym, stymulację tworzenia naczyń krwionośnych, migrację i inwazję.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of Polymorphisms in STRA6 and RARRES2 Genes with Type 2 Diabetes in Southern Han Chinese.
Huang HW
BioMed Research International, 2016, 658999793-658999793 (2016)
Association of Serum Chemerin Levels with Acute Ischemic Stroke and Carotid Artery Atherosclerosis in a Chinese Population.
Zhao D
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 21, 3121-3128 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406373-50UG4061835700837