Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1406108
Sigma-Aldrich
Anti-MCAM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~71.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCAM(4162)
Immunogen
MCAM (NP_006491.2, 1 a.a. ~ 646 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGLPRLVCAFLLAACCCCPRVAGVPGEAEQPAPELVEVEVGSTALLKCGLSQSQGNLSHVDWFSVHKEKRTLIFRVRQGQGQSEPGEYEQRLSLQDRGATLALTQVTPQDERIFLCQGKRPRSQEYRIQLRVYKAPEEPNIQVNPLGIPVNSKEPEEVATCVGRNGYPIPQVIWYKNGRPLKEEKNRVHIQSSQTVESSGLYTLQSILKAQLVKEDKDAQFYCELNYRLPSGNHMKESREVTVPVFYPTEKVWLEVEPVGMLKEGDRVEIRCLADGNPPPHFSISKQNPSTREAEEETTNDNGVLVLEPARKEHSGRYECQGLDLDTMISLLSEPQELLVNYVSDVRVSPAAPERQEGSSLTLTCEAESSQDLEFQWLREETGQVLERGPVLQLHDLKREAGGGYRCVASVPSIPGLNRTQLVNVAIFGPPWMAFKERKVWVKENMVLNLSCEASGHPRPTISWNVNGTASEQDQDPQRVLSTLNVLVTPELLETGVECTASNDLGKNTSILFLELVNLTTLTPDSNTTTGLSTSTASPHTRANSTSTERKLPEPESRGVVIVAVIVCILVLAVLGAVLYFLYKKGKLPCRRSGKQEITLPPSRKSELVVEVKSDKLPEEMGLLQGSSGDKRAPGDQGEKYIDLRH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne-Laure Gamblin et al.
Biomaterials, 35(36), 9660-9667 (2014-09-02)
Human mesenchymal stem cells (hMSC) have immunomodulative properties and, associated with calcium phosphate (CaP) ceramics, induce bone tissue repair. However, the mechanisms of osteoinduction by hMSC with CaP are not clearly established, in particular the role of osteoclasts and macrophages.
Hiroko Ida-Yonemochi et al.
Histochemistry and cell biology, 142(3), 323-333 (2014-02-25)
We have proposed the new hypothesis that dental pulp stem cells play crucial roles in the pulpal healing process following exogenous stimuli in cooperation with progenitors. This study aimed to establish an in vitro culture system for evaluating dentin-pulp complex
Mallappa K Kolar et al.
Stem cells and development, 23(14), 1659-1674 (2014-05-08)
Spinal cord injury triggers a cascade of degenerative changes leading to cell death and cavitation. Severed axons fail to regenerate across the scar tissue and are only capable of limited sprouting. In this study, we investigated the effects of adult
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406108-50UG4061837215247