Kluczowe dokumenty
SAB1406104
Sigma-Aldrich
Anti-MAN2B1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LAMAN, MANB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~113.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MAN2B1(4125)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który hydrolizuje końcowe, nieredukujące reszty alfa-D-mannozy w alfa-D-mannozydach. Jego aktywność jest niezbędna do katabolizmu N-wiązanych węglowodanów uwalnianych podczas obrotu glikoproteinami i należy do rodziny 38 hydrolaz glikozylowych. Białko o pełnej długości jest przetwarzane w dwóch etapach. Po pierwsze, sekwencja lidera 49 aa jest odcinana, a pozostała część białka jest przetwarzana na 3 peptydy o masie 70 kDa, 42 kDa (D) i 13/15 kDa (E). Następnie peptyd 70 kDa jest dalej przetwarzany na trzy peptydy (A, B i C). Peptydy A, B i C są połączone dwusiarczkiem. Defekty w tym genie są związane z lizosomalną alfa-mannozydozą. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAN2B1 (NP_000519.2, 1 a.a. ~ 1011 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGAYARASGVCARGCLDSAGPWTMSRALRPPLPPLCFFLLLLAAAGARAGGYETCPTVQPNMLNVHLLPHTHDDVGWLKTVDQYFYGIKNDIQHAGVQYILDSVISALLADPTRRFIYVEIAFFSRWWHQQTNATQEVVRDLVRQGRLEFANGGWVMNDEAATHYGAIVDQMTLGLRFLEDTFGNDGRPRVAWHIDPFGHSREQASLFAQMGFDGFFFGRLDYQDKWVRMQKLEMEQVWRASTSLKPPTADLFTGVLPNGYNPPRNLCWDVLCVDQPLVEDPRSPEYNAKELVDYFLNVATAQGRYYRTNHTVMTMGSDFQYENANMWFKNLDKLIRLVNAQQAKGSSVHVLYSTPACYLWELNKANLTWSVKHDDFFPYADGPHQFWTGYFSSRPALKRYERLSYNFLQVCNQLEALVGLAANVGPYGSGDSAPLNEAMAVLQHHDAVSGTSRQHVANDYARQLAAGWGPCEVLLSNALARLRGFKDHFTFCQQLNISICPLSQTAARFQVIVYNPLGRKVNWMVRLPVSEGVFVVKDPNGRTVPSDVVIFPSSDSQAHPPELLFSASLPALGFSTYSVAQVPRWKPQARAPQPIPRRSWSPALTIENEHIRATFDPDTGLLMEIMNMNQQLLLPVRQTFFWYNASIGDNESDQASGAYIFRPNQQKPLPVSRWAQIHLVKTPLVQEVHQNFSAWCSQVVRLYPGQRHLELEWSVGPIPVGDTWGKEVISRFDTPLETKGRFYTDSNGREILERRRDYRPTWKLNQTEPVAGNYYPVNTRIYITDGNMQLTVLTDRSQGGSSLRDGSLELMVHRRLLKDDGRGVSEPLMENGSGAWVRGRHLVLLDTAQAAAAGHRLLAEQEVLAPQVVLAPGGGAAYNLGAPPRTQFSGLRRDLPPSVHLLTLASWGPEMVLLRLEHQFAVGEDSGRNLSAPVTLNLRDLFSTFTITRLQETTLVANQLREAASRLKWTTNTGPTPHQTPYQLDPA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)