Kluczowe dokumenty
SAB1404926
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCN11A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NAV1.9, NaN, SCN12A, SNS-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCN11A(11280)
Opis ogólny
Voltage-gated sodium channels are membrane protein complexes that play a fundamental role in the rising phase of the action potential in most excitable cells. Alpha subunits, such as SCN11A, mediate voltage-dependent gating and conductance, while auxiliary beta subunits regulate the kinetic properties of the channel and facilitate membrane localization of the complex. Aberrant expression patterns or mutations of alpha subunits underlie a number of disorders. Each alpha subunit consists of 4 domains connected by 3 intracellular loops; each domain consists of 6 transmembrane segments and intra- and extracellular linkers.[supplied by OMIM
Immunogen
SCN11A (NP_054858, 1726 a.a. ~ 1791 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTTKRKEEERGAAIIQKAFRKYMMKVTKGDQGDQNDLENGPHSPLQTLCNGDLSSFGVAKGKVHCD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)