Kluczowe dokumenty
07-677-IS
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3 (Lys56), rozmiar próbny
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histon H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, Histone H3 K56ac, Histone H3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys56)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Histon H3 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy, histon H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Acetylacja histonu H3 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 acetylowany w Lys56.
Immunogen
Epitop: Acetylowana Lys56
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 acetylowanemu w Lys56.
Zastosowanie
Analiza Dot Blot (specyficzności): Reprezentatywna partia wykryła acetylo-Histone H3 (Lys56) w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała acetylo-histonę H3 (Lys56) z komórek HeLa.
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys56) Antibody, Trial Size/ Pack to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania acetylo-Histone H3 (Lys56) znanego również jako H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56) i zostało zwalidowane w WB, ChIP.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa acid extract, colcemid treated HeLa acid extract, recombinant Histone H3, recombinant Histone H4, and recombinant Histone H2A.
Western Blot Analysis: A 1:405 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys56) in sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
~17 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
ekstrakt kwasu HeLa, ekstrakt kwasu HeLa poddany działaniu maślanu sodu, ekstrakt kwasu HeLa poddany działaniu kolcemidu, rekombinowany histon H3, rekombinowany histon H4 i rekombinowany histon H2A
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1