Kluczowe dokumenty
06-599-AF647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3, koniugat Alexa 647
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
Synonim(y):
Rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (not specified)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Opis ogólny
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych, które są zaangażowane w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Włókno chromatyny składa się z powtarzalnych jednostek, znanych jako nukleosomy, które składają się z oktameru histonów rdzeniowych (po dwa z H2A, H2B, H3 i H4), wokół których owinięte jest DNA. Histon H3 posiada główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon. N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Histon H3 jest specyficznie fosforylowany zarówno podczas mitozy, jak i mejozy we wzorcach, które są specyficznie skoordynowane w przestrzeni i czasie. Te fosforylacje są inicjowane w różnych fazach podziału komórki. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w loci regulowanych rozwojowo.
Specyficzność
Inne homologie: Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa w oparciu o podobieństwo sekwencji.
Przeciwciało rozpoznaje histon H3 z acetylowanymi Lys9 i/lub Lys14.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiego histonu H3 z acetylowanymi Lys9 i Lys14
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-Histonę H3 w komórkach NIH/3T3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
To przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3, koniugat Alexa Fluor 647 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania acetylo-histonu H3.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano 17 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczone białko A
Oczyszczony koniugat przeciwciał króliczych w buforze zawierającym PBS, 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2