Kluczowe dokumenty
SAB1404600
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEGS1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F9, ascites fluid
Synonim(y):
DEGS, DES1, Des-1, FADS7, MGC5079, MIG15, MLD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F9, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DEGS1(8560)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny błonowych desaturaz kwasów tłuszczowych, który jest odpowiedzialny za wstawianie podwójnych wiązań do określonych pozycji w kwasach tłuszczowych. Białko to zawiera trzy motywy konsensusowe zawierające His, które są charakterystyczne dla grupy błonowych desaturaz kwasów tłuszczowych. Przewiduje się, że jest to białko rozprzestrzeniające wiele błon, zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym. Nadekspresja tego genu hamowała biosyntezę receptora EGF, sugerując możliwą rolę desaturazy kwasów tłuszczowych w regulacji biosyntetycznego przetwarzania receptora EGF. Zidentyfikowano dwa warianty splicingu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DEGS1 (NP_003667, 226 a.a. ~ 323 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)