Kluczowe dokumenty
SAB1405390
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, ascites fluid
Synonim(y):
ATP6D2, FLJ38708, VMA6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~33.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asako Kurauchi-Mito et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 37(9), 830-835 (2014-05-17)
The (pro)renin receptor ((P)RR) is known to play an important role in the pathogenesis of vascular complications in diabetes mellitus and hypertension through its function in activating the local renin-angiotensin system. Recent studies have shown that the (P)RR is an