SRP0373
CDK4/Cyclin D1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BCL1, CCND1, Cell division protein kinase 4, Cyclin-dependent kinase 4, PRAD1, PSK-J3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa (Cyclin D1)
34 kDa (CDK4)
opakowanie
pkg of 20 μg
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CCND1(595) , CDK4(1019)
Opis ogólny
Cyclin D1 (CCND1) is a proto-oncogene. It is one of the three D-type cyclins. The gene encoding it is localized on human chromosome 11q13. Cyclin dependent kinase-like 4 (CDKL4) is part of the cyclin-dependent protein kinase (CDK) family. The gene encoding it is localized on human chromosome 12q14-15.
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)