Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA029025
Sigma-Aldrich
Anti-INTS11 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CPSF73L, Anti-INT11, Anty-CPSF3L, Anty-FLJ20542, Anty-RC-68
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LVGQAEPESVLLVHGEAKKMEFLKQKIEQELRVNCYMPANGETVTLPTSPSIPVGISLGLLKREMAQGLLPEAKKPRLLHGTLIMKDSNFRLVSSEQALK
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPSF3L(54973)
Opis ogólny
Gen CPSF3L (cleavage and polyadenylation-specific factor 3-like, określany również jako INTS11 (integrator complex subunit 11)) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p36.33. Białko jest obecne w cytoplazmie i jądrze. Tworzy heterodimer z INTS9, a dimer jest odpowiedzialny za przetwarzanie końca 3′ snRNA (małego jądrowego RNA).
Immunogen
podjednostka kompleksu integracyjnego 11 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało Anti-CPSF3L wyprodukowane u królika zostało użyte w Western blotting.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76720
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A CPSF-73 homologue is required for cell cycle progression but not cell growth and interacts with a protein having features of CPSF-100.
Dominski Z, et al.
Molecular and Cellular Biology, 25, 1489-1500 (2005)
Lucas Ferreira Dasilva et al.
Science advances, 7(45), eabe3393-eabe3393 (2021-11-04)
[Figure: see text].
The Chemical Biology of Human Metallo-?-Lactamase Fold Proteins.
Pettinati I, et al.
Trends in Biochemical Sciences, 41, 338-355 (2016)
Shiri Levy et al.
Nucleic acids research, 44(4), 1813-1832 (2016-01-31)
Post-transcriptional control of mitochondrial gene expression, including the processing and generation of mature transcripts as well as their degradation, is a key regulatory step in gene expression in human mitochondria. Consequently, identification of the proteins responsible for RNA processing and
Jingyin Yue et al.
Genes & development, 31(17), 1809-1820 (2017-10-07)
Activating mutations in the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, also known as the RAS-MEK-extracellular signal-related kinase (ERK1/2) pathway, are an underlying cause of >70% of human cancers. While great strides have been made toward elucidating the cytoplasmic components of MAPK