Kluczowe dokumenty
SAB1404594
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAMKI, MGC120317, MGC120318
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK1(8536)
Opis ogólny
Kinaza białkowa I zależna od wapnia/kalmoduliny ulega ekspresji w wielu tkankach i jest składnikiem kaskady kinazy białkowej zależnej od kalmoduliny. Wapń/kalmodulina bezpośrednio aktywuje kinazę białkową I zależną od wapnia/kalmoduliny poprzez wiązanie się z enzymem i pośrednio promuje fosforylację i synergistyczną aktywację enzymu przez kinazę I zależną od wapnia/kalmoduliny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CAMK1 (NP_003647, 271 a.a. ~ 370 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQHPWIAGDTALDKNIHQSVSEQIKKNFAKSKWKQAFNATAVVRHMRKLQLGTSQEGQGQTASHGELLTPVAGGPAAGCCCRDCCVEPGTELSPTLPHQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)