Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HRAD1, REC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IHC (p)
WB
klon:
1G2, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD1(5810)
Opis ogólny
This gene encodes a component of a heterotrimeric cell cycle checkpoint complex, known as the 9-1-1 complex, that is activated to stop cell cycle progression in response to DNA damage or incomplete DNA replication. The 9-1-1 complex is recruited by RAD17 to affected sites where it may attract specialized DNA polymerases and other DNA repair effectors. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
RAD1 (AAH06837, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPLLTQQIQDEDDQYSLVASLDNVRNLSTILKAIHFREHATCFATKNGIKVTVENAKCVQANAFIQAGIFQEFKVQEESVTFRINLTVLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)