Kluczowe dokumenty
SAB1404271
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTCH antibody produced in mouse
clone 8E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCNS, FLJ26746, FLJ42602, HPE7, NBCCS, PTC1, PTCH, PTCH11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTCH1(5727)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów patched. Kodowane białko jest receptorem dla sonic hedgehog, wydzielanej cząsteczki związanej z tworzeniem struktur embrionalnych i nowotworzeniem, a także białek desert hedgehog i indian hedgehog. Gen ten funkcjonuje jako supresor nowotworu. Mutacje tego genu są związane z zespołem znamion podstawnokomórkowych, rakiem płaskonabłonkowym przełyku, trichoepitelioma, rakiem przejściowokomórkowym pęcherza moczowego, a także holoprosencefalią. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Opisano dodatkowe warianty splicingu, ale ich sekwencje o pełnej długości i ważność biologiczna nie mogą być obecnie określone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTCH (NP_000255, 841 a.a. ~ 940 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PKMWLHYFRDWLQGLQDAFDSDWETGKIMPNNYKNGSDDGVLAYKLLVQTGSRDKPIDISQLTKQRLVDADGIINPSAFYIYLTAWVSNDPVAYAASQAN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)