Kluczowe dokumenty
07-741
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AS160 (Rab-GAP)
serum, Upstate®
Synonim(y):
Ortolog minimalnego regionu letalności zarodkowej Acrg, substrat Akt o masie 160 kDa, białko zawierające domenę TBC (Tre-2, BUB2, CDC16), członek rodziny domen TBC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
canine, human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
Opis ogólny
AS160 (Akt Substrate of 160 kDa, Akt1S1), Rab GAP (białko aktywujące GTPazę), jest fosforylowane w wielu miejscach przez Akt w odpowiedzi na insulinę w adipocytach i skurcz w mięśniach. AS160 jest długo poszukiwanym ogniwem łączącym sygnalizację insulinową poprzez insulinę/PI3K/Akt i translokację naczyń GLUT4 do błony komórkowej. Posiada 6 sekwencji konsensusowych fosforylacji Akt, które, jak się uważa, ulegają fosforylacji po stymulacji insuliną. Fosforylacja ta jest wymagana do translokacji pęcherzyków zawierających GLUT4 do błony komórkowej1. Mutacja dwóch lub więcej z tych miejsc fosforylacji powoduje dramatyczny spadek aktywności AS160 i stymulowaną insuliną redystrybucję GLUT4 w błonie komórkowej2. Wykazano również, że AS160 jest ważny dla ekspcytozy GLUT42.
Specyficzność
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurami i psami na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje AS160 (Rab-GAP), Mr 160 kDa.
Immunogen
Skoniugowany z KLH syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1178-1189 (C-PTNDKAKAGNKP) szczurzego substratu Akt o masie 160 kDa (AS160) (Rab-GAP) z N-końcową cysteiną do celów koniugacji.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Wykryj AS160 (Rab-GAP) za pomocą tego przeciwciała Anti-AS160 (Rab-GAP) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot in RIPA lysates from 3T3/L1 cells differentiated into adipocytes.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected AS160 (Rab-GAP) in RIPA lysates from 3T3/L1 cells differentiated into adipocytes by MDI treatment. This lot also detects AS160 (Rab-GAP) in HEK293 lysates.
Opis wartości docelowych
Około 160 kDa
Postać fizyczna
Królicza poliklonalna surowica odpornościowa IgG w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Nieoczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek 3T3/L1 poddane działaniu MDI.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prior exercise increases phosphorylation of Akt substrate of 160 kDa (AS160) in rat skeletal muscle.
Arias, EB; Kim, J; Funai, K; Cartee, GD
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Contraction signaling to glucose transport in skeletal muscle.
Jessen, Niels and Goodyear, Laurie J
Journal of Applied Physiology, 99, 330-337 (2005)
Contraction-stimulated glucose transport in rat skeletal muscle is sustained despite reversal of increased PAS-phosphorylation of AS160 and TBC1D1.
Funai, K; Cartee, GD
Journal of Applied Physiology (1985)
AS160 phosphorylation is associated with activation of alpha2beta2gamma1- but not alpha2beta2gamma3-AMPK trimeric complex in skeletal muscle during exercise in humans.
Treebak, JT; Birk, JB; Rose, AJ; Kiens, B; Richter, EA; Wojtaszewski, JF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Clustering of GLUT4, TUG, and RUVBL2 protein levels correlate with myosin heavy chain isoform pattern in skeletal muscles, but AS160 and TBC1D1 levels do not.
Castorena, CM; Mackrell, JG; Bogan, JS; Kanzaki, M; Cartee, GD
Journal of Applied Physiology (1985)