Kluczowe dokumenty
SAB1404221
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLP1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HLD1, MMPL, PLP/DM20, PMD, SPG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~32.27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLP1(5354)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje transmembranowe białko proteolipidowe, które jest dominującym białkiem mieliny obecnym w ośrodkowym układzie nerwowym. Może odgrywać rolę w zagęszczaniu, stabilizacji i utrzymaniu osłonek mielinowych, a także w rozwoju oligodendrocytów i przeżyciu aksonów. Mutacje w tym genie powodują sprzężoną z chromosomem X chorobę Pelizaeusa-Merzbachera i paraplegię spastyczną typu 2. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy lub mające różne 5′ UTR. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PLP1 (NP_000524, 177 a.a. ~ 232 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YFNTWTTCQSIAFPSKTSASIGSLCADARMYGVLPWNAFPGKVCGSNLLSICKTAE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)