Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA009177
Sigma-Aldrich
Anti-PIP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GCDFP-15, Anti-Gross cystic disease fluid protein 15, Anti-Prolactin-induced protein, Anti-Prolactin-inducible protein precursor, Anti-SABP, Anti-Secretory actin-binding protein, Anti-gp17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FDIPKSVRPNDEVTAVLAVQTELKECMVVKTYLISSIPLQGAFNYKYTACLCDDNPKTFYWDFYTNRTVQIAAVVDVIRELGICPDDAAVIPIKNNRFYTIEILKVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIP(5304)
Opis ogólny
PIP (białko indukowane prolaktyną) jest wydzielaną glikoproteiną, która występuje jako monomer. Białko to występuje w gruczołach zewnątrzwydzielniczych, torbielowatości olbrzymiej i nowotworach piersi wykazujących cechy apokrynowe. Odpowiedni gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7q34-q35. Białko to jest zlokalizowane w cytoplazmie i błonie plazmatycznej. PIP ma masę cząsteczkową 14 kDa i jest składnikiem różnych płynów ustrojowych, w tym ludzkiego płynu łzowego.
Immunogen
Prolactin-inducible protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PIP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen PIP (białko indukowane prolaktyną) jest aktywowany transkrypcyjnie przez androgeny i prolaktynę w sposób potranskrypcyjny. Jest również regulowany przez hormony laktogenne wytwarzane przez przysadkę mózgową i inne steroidy. Białko to ulega ekspresji w rakach piersi i jest powiązane z ER+ (receptor estrogenowy), PgR+ (receptor progesteronowy), niskim stopniem zaawansowania nowotworu i przeżyciem wolnym od nawrotu. Ulega inaktywacji w zaawansowanych stadiach nowotworu. Ekspresja tego białka jest zwiększona w stożku rogówki (KC), który jest obustronną chorobą zwyrodnieniową rogówki i charakteryzuje się bliznowaceniem, wybrzuszeniem rogówki i przerzedzeniem zrębu. PIP może zatem funkcjonować jako biomarker choroby KC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71608
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Darb-Esfahani et al.
BMC cancer, 14, 546-546 (2014-07-30)
Gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15), which is regulated by the androgen receptor (AR), is a diagnostic marker for mammary differentiation in histopathology. We determined the expression of GCDFP-15 in breast cancer subtypes, its potential prognostic and predictive value
Ali Naderi
Advances in experimental medicine and biology, 846, 189-200 (2014-12-05)
Prolactin-induced protein (PIP) is a 17-kDa single polypeptide chain that is secreted by a number of normal apocrine cells, such as milk, saliva, and seminal fluid. PIP is widely expressed in breast cancer and is commonly used as a diagnostic
Lijie Du et al.
Journal of molecular histology, 51(1), 47-53 (2020-01-25)
K31 was previously considered as one of the hair keratins. During a study on differential markers between hair follicles and eccrine sweat glands, we observed that K31 was expressed in eccrine sweat gland cells in a scattered pattern, similar to
Y Myal et al.
Molecular and cellular endocrinology, 80(1-3), 165-175 (1991-09-01)
The androgen and prolactin responsive prolactin-inducible protein (PIP)/gross cystic disease fluid protein (GCDFP-15) is expressed in benign and malignant human breast tumors and in such normal exocrine organs as sweat, salivary and lacrimal glands. In this paper we report the
Y Myal et al.
Somatic cell and molecular genetics, 15(3), 265-270 (1989-05-01)
The hormonally responsive prolactin-inducible protein (PIP) gene is expressed in benign and malignant breast tumor tissues and in such normal exocrine organs as sweat, salivary, and lacrimal glands. In this communication we report the regional chromosome localization of the PIP
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA009177-100UL4061837125058
HPA009177-25UL4061842815944