Kluczowe dokumenty
SAB1404052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MB Native pur antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MB(4151)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do nadrodziny globin i ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Kodowane białko jest hemoproteiną przyczyniającą się do wewnątrzkomórkowego magazynowania tlenu i przezkomórkowej ułatwionej dyfuzji tlenu. Zgłoszono co najmniej trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. [dostarczony przez RefSeq
Immunogen
Natywnie oczyszczony ludzki MB.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)