Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB1404035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD1 antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77.26 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD1(4086)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila ′mothers against decapentaplegic′ (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to pośredniczy w przekazywaniu sygnałów białek morfogenetycznych kości (BMP), które są zaangażowane w szereg działań biologicznych, w tym wzrost komórek, apoptozę, morfogenezę, rozwój i odpowiedzi immunologiczne. W odpowiedzi na ligandy BMP, białko to może być fosforylowane i aktywowane przez kinazę receptora BMP. Ufosforylowana forma tego białka tworzy kompleks z SMAD4, co jest ważne dla jego funkcji w regulacji transkrypcji. Białko to jest celem dla specyficznych dla SMAD ligaz ubikwityny E3, takich jak SMURF1 i SMURF2, i ulega ubikwitynacji oraz degradacji za pośrednictwem proteasomu. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMAD1 (AAH01878.1, 1 a.a. ~ 465 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MNVTSLFSFTSPAVKRLLGWKQGDEEEKWAEKAVDALVKKLKKKKGAMEELEKALSCPGQPSNCVTIPRSLDGRLQVSHRKGLPHVIYCRVWRWPDLQSHHELKPLECCEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHSEYNPQHSLLAQFRNLGQNEPHMPLNATFPDSFQQPNSHPFPHSPNSSYPNSPGSSSSTYPHSPTSSDPGSPFQMPADTPPPAYLPPEDPMTQDGSQPMDTNMMAPPLPSEINRGDVQAVAYEEPKHWCSIVYYELNNRVGEAFHASSTSVLVDGFTDPSNNKNRFCLGLLSNVNRNSTIENTRRHIGKGVHLYYVGGEVYAECLSDSSIFVQSRNCNYHHGFHPTTVCKIPSGCSLKIFNNQEFAQLLAQSVNHGFETVYELTKMCTIRMSFVKGWGAEYHRQDVTSTPCWIEIHLHGPLQWLDKVLTQMGSPHNPISSVS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicolás Tobar et al.
Carcinogenesis, 35(8), 1770-1779 (2014-03-13)
It has been proposed that epithelial cells can acquire invasive properties through exposure to paracrine signals originated from mesenchymal cells within the tumor microenvironment. Transforming growth factor-β (TGF-β) has been revealed as an active factor that mediates the epithelial-stroma cross-talk