Kluczowe dokumenty
SAB1403752
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-E2F6 antibody produced in mouse
clone 1F7-A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E2F-6, MGC111545
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7-A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.02 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F6(1876)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek czynnika transkrypcyjnego E2F. Członkowie rodziny E2F odgrywają kluczową rolę w kontroli cyklu komórkowego i działania białek supresorowych nowotworów. Są również celem białek transformujących małych wirusów nowotworowych DNA. Wiele białek E2F zawiera kilka ewolucyjnie konserwowanych domen: domenę wiążącą DNA, domenę dimeryzacji, która determinuje interakcję z białkami czynnika transkrypcyjnego regulowanego różnicowaniem (DP), domenę transaktywacji wzbogaconą w kwaśne aminokwasy oraz domenę asocjacyjną białka supresorowego guza, która jest osadzona w domenie transaktywacji. Kodowane białko tego genu jest nietypowe, ponieważ brakuje mu domen transaktywacji i asocjacji z białkiem supresorowym guza. Zawiera modularną domenę supresyjną i jest inhibitorem transkrypcji zależnej od E2F. Białko jest częścią multimerycznego kompleksu białkowego, który zawiera metylotransferazę histonów oraz czynniki transkrypcyjne Mga i Max. Zgłoszono wiele wariantów transkryptu dla tego genu, ale nie wykazano jednoznacznie, że kodują one prawidłowe izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
E2F6 (AAH08348, 1 a.a. ~ 281 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSQQRPARKLPSLLLDPTEETVRRRCRDPINVEGLLPSKIRINLEDNVQYVSMRKALKVKRPRFDVSLVYLTRKFMDLVRSAPGGILDLNKVATKLGVRKRRVYDITNVLDGIDLVEKKSKNHIRWIGSDLSNFGAVPQQKKLQEELSDLSAMEDALDELIKDCAQQLFELTDDKENERLAYVTYQDIHSIQAFHEQIVIAVKAPAETRLDVPAPREDSITVHIRSTNGPIDVYLCEVEQGQTSNKRSEGVGTSSSESTHPEGPEEEENPQQSEELLEVSN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)