Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA039410
Sigma-Aldrich
Anti-UBE3A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ANCR, Anti-AS, Anti-E6-AP, Anti-EPVE6AP, Anti-FLJ26981, Anti-HPVE6A, Anti-Ubiquitin protein ligase E3A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
HLIERYYHQLTEGCGNEACTNEFCASCPTFLRMDNNAAAIKALELYKINAKLCDPHPSKKGASSAYLENSKGAPNNSCSEIK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE3A(7337)
Opis ogólny
Gen ubikwitynowej ligazy białkowej E3A (UBE3A) jest mapowany na ludzki chromosom 15q11-q13. UBE3A koduje ligazę białkową ubikwityny E6-AP, która należy do rodziny białkowych ligaz ubikwityny E3. Członkowie tej rodziny składają się z domeny homologicznej do C-końca E6AP (HECT) zaangażowanej w transfer ubikwityny z E2 do substratu.
Immunogen
ligaza białkowa ubikwityny E3A rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Ligaza białkowa ubikwityny E3A (UBE3A) funkcjonuje jako ligaza E3 w szlaku ubikwityna-proteasom i działa jako transkrypcyjny koaktywator receptorów hormonów steroidowych, takich jak progesteron i estrogen. Podczas infekcji wirusem brodawczaka, ligaza białkowa ubikwityny E3A (UBE3A), wraz z białkiem wirusowym E6, odgrywa istotną rolę w degradacji białka regulującego cykl komórkowy p53. Nieprawidłowa degradacja białka p53 może powodować raka szyjki macicy. Inaktywacja lub delecja genu UBE3A prowadzi do zaburzeń neurorozwojowych zespołu Angelmana (AS), podczas gdy nadekspresja matczynego genu UBE3A jest związana z patogenezą autyzmu. Dlatego poziom UBE3A musi być odpowiednio kontrolowany dla prawidłowego rozwoju mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81436
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Autism-Linked Mutation Disables Phosphorylation Control of UBE3A
Yi JJ
Cell, 162, 795-807 (2015)
Epigenetic regulation of UBE3A and roles in human neurodevelopmental disorders.
LaSalle JM
Epigenomics, 7, 1213-1228 (2015)
De novo truncating mutations in E6-AP ubiquitin-protein ligase gene (UBE3A) in Angelman syndrome.
Matsuura T
Nature Genetics, 15, 74-77 (1997)
The Angelman syndrome ubiquitin ligase localizes to the synapse and nucleus, and maternal deficiency results in abnormal dendritic spine morphology.
Dindot SV
Human Molecular Genetics, 17, 111-118 (2008)
Catalytically Important Residues of E6AP Ubiquitin Ligase Identified Using Acid-Cleavable Photo-Cross-Linkers.
Krist DT and Statsyuk AV
Biochemistry, 54, 4411-4414 (2015)