Key Documents
SAB1403367
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PANK3 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12899, MGC16863
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PANK3(79646)
Opis ogólny
This gene encodes a protein belonging to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. This family member is expressed most abundantly in the liver. (provided by RefSeq)
Immunogen
PANK3 (NP_078870.1, 88 a.a. ~ 180 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTQDLPTFIQMGRDKNFSTLQTVLCATGGGAYKFEKDFRTIGNLHLHKLDELDCLVKGLLYIDSVSFNGQAECYYFANASEPERCQKMPFNLD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1