Kluczowe dokumenty
SAB1402941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR2F1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COUP-TFI, EAR-3, EAR3, ERBAL3, NR2F2, SVP44, TCFCOUP1, TFCOUP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
1A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR2F1(7025)
Immunogen
NR2F1 (AAH04154.1, 141 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRLKKCLKVGMRREAVQRGRMPPTQPNPGQYALTNGDPLNGHCYLSGYISLLLRAEPYPTSRYGSQCMQPNNIMGIENICELAARLLFSAVEWARNIPFF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)